2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307898-1G
OR307898-5G
APOSOR307898-1GEA
235
EUR
APOSOR307898-1G
APOSOR307898-5G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Formula:
C₁₂H₁₁Cl₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04971676 CAS Number: 73863-51-1 |