Stampa…
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307891-1G OR307891-5G
APOSOR307891-1GEA 293 EUR
APOSOR307891-1G APOSOR307891-5G
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₁₅NO₂
Peso molecolare: 229,274 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00510996
CAS Number: 392734-40-6