Stampa…
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307890-1G OR307890-5G
APOSOR307890-1GEA 335 EUR
APOSOR307890-1G APOSOR307890-5G
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₁N·ClH
Peso molecolare: 193,673 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987423
CAS Number: 53826-01-0