Stampa…
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307888-1G OR307888-5G
APOSOR307888-1GEA 301 EUR
APOSOR307888-1G APOSOR307888-5G
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₆Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787545
CAS Number: 948291-65-4