Stampa…
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, 2-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)-6-methylpyridine
OR30788-1G OR30788-250MG
APOSOR30788-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30788-1G APOSOR30788-250MG
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13188667
CAS Number: 98491-78-2