Stampa…
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307874-1G OR307874-5G
APOSOR307874-1GEA 119 EUR
APOSOR307874-1G APOSOR307874-5G
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₃BrClN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703348
CAS Number: 1171071-46-7