Stampa…
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307871-1G OR307871-5G
APOSOR307871-1GEA 302 EUR
APOSOR307871-1G APOSOR307871-5G
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 230,693 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260432
CAS Number: 930570-37-9