Stampa…
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR307869-1G OR307869-250MG
APOSOR307869-1GEA 139 EUR
APOSOR307869-1G APOSOR307869-250MG
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-3-hydroxyquinoline
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260430
CAS Number: 552330-94-6