Stampa…
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307857-1G OR307857-5G
APOSOR307857-1GEA 317 EUR
APOSOR307857-1G APOSOR307857-5G
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉BrN₂
Peso molecolare: 237,096 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00814272
CAS Number: 96938-26-0