Stampa…
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307855-1G OR307855-5G
APOSOR307855-1GEA 293 EUR
APOSOR307855-1G APOSOR307855-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272320
CAS Number: 15644-88-9