Stampa…
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307854-1G OR307854-5G
APOSOR307854-1GEA 326 EUR
APOSOR307854-1G APOSOR307854-5G
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437591
CAS Number: 92513-34-3