Stampa…
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307847-1G OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA 293 EUR
APOSOR307847-1G APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272459
CAS Number: 178984-37-7