Stampa…
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307846-1G OR307846-5G
APOSOR307846-1GEA 293 EUR
APOSOR307846-1G APOSOR307846-5G
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272458
CAS Number: 203626-58-8