Stampa…
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307845-250MG OR307845-100MG
APOSOR307845-250MGEA 45.2 EUR
APOSOR307845-250MG APOSOR307845-100MG
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,248 g/mol
Punto di fusione: 181…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437576
CAS Number: 92513-36-5