5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307844-1G
OR307844-5G
APOSOR307844-1GEA
219
EUR
APOSOR307844-1G
APOSOR307844-5G
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272456 CAS Number: 203626-57-7 |