Stampa…
2-Chloro-3-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307834-1G OR307834-5G
APOSOR307834-1GEA 293 EUR
APOSOR307834-1G APOSOR307834-5G
2-Chloro-3-phenylquinoline
2-Chloro-3-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179790
CAS Number: 2859-30-5