Stampa…
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307832-1G OR307832-5G
APOSOR307832-1GEA 293 EUR
APOSOR307832-1G APOSOR307832-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇ClN₂
Peso molecolare: 202,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437564
CAS Number: 79249-34-6