Stampa…
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307831-1G OR307831-5G
APOSOR307831-1GEA 201 EUR
APOSOR307831-1G APOSOR307831-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114086
CAS Number: 5236-87-3