Stampa…
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307825-1G OR307825-5G
APOSOR307825-1GEA 302 EUR
APOSOR307825-1G APOSOR307825-5G
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₈ClN₃·ClH
Peso molecolare: 230,094 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684136
CAS Number: 1171478-51-5