Stampa…
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307824-1G OR307824-5G
APOSOR307824-1GEA 302 EUR
APOSOR307824-1G APOSOR307824-5G
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₈BrN₃·ClH
Peso molecolare: 274,545 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437007
CAS Number: 1171943-39-7