Stampa…
7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307819-1G OR307819-5G
APOSOR307819-1GEA 302 EUR
APOSOR307819-1G APOSOR307819-5G
7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₈BrN₃·ClH
Peso molecolare: 274,545 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07700271
CAS Number: 1172413-56-7