Stampa…
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR307818-1G OR307818-5G
APOSOR307818-1GEA 302 EUR
APOSOR307818-1G APOSOR307818-5G
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₅BrClNO
Peso molecolare: 270,51 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06239277
CAS Number: 136812-31-2