Stampa…
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307814-1G OR307814-5G
APOSOR307814-1GEA 235 EUR
APOSOR307814-1G APOSOR307814-5G
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Formula: C₁₀H₅Cl₄N
Peso molecolare: 280,965 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272353
CAS Number: 35871-17-1