Stampa…
4-Hydroxy-6-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylquinolin-4-ol
OR307813-1G OR307813-5G
APOSOR307813-1GEA 121 EUR
APOSOR307813-1G APOSOR307813-5G
4-Hydroxy-6-methylquinoline
4-Hydroxy-6-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272343
CAS Number: 23432-40-8