7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307812-1G
OR307812-5G
APOSOR307812-1GEA
235
EUR
APOSOR307812-1G
APOSOR307812-5G
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₁₃H₁₂ClNO₂ Peso molecolare: 249,693 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05863550 CAS Number: 733719-74-9 |