2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)acetic acid, Fmoc-AEA, Fmoc-NH-PEG1-CH2COOH
OR307806-1G
OR307806-5G
APOSOR307806-1GEA
105
EUR
APOSOR307806-1G
APOSOR307806-5G
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid
Formula:
C₁₉H₁₉NO₅ Peso molecolare: 341,358 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06796876 CAS Number: 260367-12-2 |