Stampa…
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307805-1G OR307805-5G
APOSOR307805-1GEA 50.9 EUR
APOSOR307805-1G APOSOR307805-5G
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formula: C₁₉H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04974286
CAS Number: 299430-87-8