Stampa…
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR307766-1G OR307766-5G
APOSOR307766-1GEA 120 EUR
APOSOR307766-1G APOSOR307766-5G
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₆H₃BrN₂OS
Peso molecolare: 231,07 g/mol
Punto di fusione: 299…300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12196499
CAS Number: 56844-40-7