Stampa…
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR307765-1G OR307765-5G OR307765-250MG
APOSOR307765-1GEA 229 EUR
APOSOR307765-1G APOSOR307765-5G APOSOR307765-250MG
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrNO₃
Peso molecolare: 242,026 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027541
CAS Number: 1123169-17-4