tert-Butyl 4-chloro-8,9-dihydro-5H-pyrimido[5,4-d]azepine-7(6H)-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR307764-1G
OR307764-250MG
OR307764-100MG
APOSOR307764-1GEA
398
EUR
APOSOR307764-1G
APOSOR307764-250MG
APOSOR307764-100MG
tert-Butyl 4-chloro-8,9-dihydro-5H-pyrimido[5,4-d]azepine-7(6H)-carboxylate
tert-Butyl 4-chloro-8,9-dihydro-5H-pyrimido[5,4-d]azepine-7(6H)-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₈ClN₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11045433 CAS Number: 1057338-27-8 |