Stampa…
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR307759-1G OR307759-250MG
APOSOR307759-1GEA 575 EUR
APOSOR307759-1G APOSOR307759-250MG
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Formula: C₁₀H₆N₂O₂
Peso molecolare: 186,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09997949
CAS Number: 50266-85-8