Stampa…
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307753-1G OR307753-250MG
APOSOR307753-1GEA 394 EUR
APOSOR307753-1G APOSOR307753-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂BrN·ClH
Peso molecolare: 262,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13619674
CAS Number: 1208915-57-4