Stampa…
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307749-1G OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA 284 EUR
APOSOR307749-1G APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08442257
CAS Number: 862821-16-7