Stampa…
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR307702-1G OR307702-250MG
APOSOR307702-1GEA 510 EUR
APOSOR307702-1G APOSOR307702-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Peso molecolare: 249,306 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24368286
CAS Number: 1416307-72-6