Stampa…
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR307700-1G OR307700-250MG
APOSOR307700-1GEA 510 EUR
APOSOR307700-1G APOSOR307700-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₂
Peso molecolare: 253,725 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24368284
CAS Number: 1416307-75-9