Stampa…
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR307697-1G OR307697-250MG
APOSOR307697-1GEA 510 EUR
APOSOR307697-1G APOSOR307697-250MG
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Peso molecolare: 219,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24368281
CAS Number: 182628-12-2