trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24368280 CAS Number: 925253-03-8 |