(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR307691-1G
OR307691-250MG
APOSOR307691-1GEA
632
EUR
APOSOR307691-1G
APOSOR307691-250MG
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Formula:
C₁₂H₁₉NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12198742 CAS Number: 500556-91-2 |