Stampa…
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307685-1G OR307685-250MG
APOSOR307685-1GEA 304 EUR
APOSOR307685-1G APOSOR307685-250MG
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Formula: C₄H₉NO₂·ClH
Peso molecolare: 139,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520524
CAS Number: 215940-96-8