Stampa…
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-tert-Butyl 3-(benzylamino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR307682-1G OR307682-250MG
APOSOR307682-1GEA 53.9 EUR
APOSOR307682-1G APOSOR307682-250MG
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₃
Peso molecolare: 292,373 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09608005
CAS Number: 138026-89-8