Stampa…
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307680-1G OR307680-250MG
APOSOR307680-1GEA 541 EUR
APOSOR307680-1G APOSOR307680-250MG
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Peso molecolare: 229,316 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974362
CAS Number: 179686-77-2