(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(E)-2-Cyclopropylethene-1-boronic acid, (E)-2-(2-Cyclopropylvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-Cyclopropylvinylboronic acid, pinacol ester
Formula:
C₁₁H₁₉BO₂ Punto di ebollizione: 90…95 °C (3 mm Hg) Densità: 0,937 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07369776 CAS Number: 849061-99-0 |