cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₂₁NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04974360 CAS Number: 539823-26-2 |