(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR307677-1G
OR307677-250MG
APOSOR307677-1GEA
136
EUR
APOSOR307677-1G
APOSOR307677-250MG
(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride 97%
(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formula:
C₅H₁₁NO·ClH Peso molecolare: 137,608 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07370091 CAS Number: 137254-03-6 |