Stampa…
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R,2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307676-1G OR307676-250MG
APOSOR307676-1GEA 437 EUR
APOSOR307676-1G APOSOR307676-250MG
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750530
CAS Number: 130981-12-3