Stampa…
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR307673-1G OR307673-250MG
APOSOR307673-1GEA 1190 EUR
APOSOR307673-1G APOSOR307673-250MG
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Formula: C₁₁H₁₇NO
Peso molecolare: 179,259 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505102
CAS Number: 1000304-40-4