Stampa…
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307669-1G OR307669-250MG OR307669-50MG
APOSOR307669-1GEA 786 EUR
APOSOR307669-1G APOSOR307669-250MG APOSOR307669-50MG
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Formula: C₂₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 349,38 g/mol
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11505077
CAS Number: 1212278-30-2