Stampa…
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Fornitore: Apollo Scientific
OR307665-1G OR307665-250MG
APOSOR307665-1GEA 590 EUR
APOSOR307665-1G APOSOR307665-250MG
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Formula: C₁₉H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881436
CAS Number: 897035-09-5