Stampa…
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307655-1G OR307655-250MG
APOSOR307655-1GEA 741 EUR
APOSOR307655-1G APOSOR307655-250MG
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
Peso molecolare: 367,438 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412497
CAS Number: 683219-85-4