cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307645-1G
OR307645-250MG
APOSOR307645-1GEA
608
EUR
APOSOR307645-1G
APOSOR307645-250MG
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formula:
C₇H₁₁NO₂·ClH Peso molecolare: 177,629 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08669705 CAS Number: 142035-00-5 |